Hexaphenylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3',4',5',6'-Tetraphenyl-o-terphenyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
149454-1G
SIAL149454-1GEA 50.3 EUR
SIAL149454-1G
Hexaphenylbenzol, Sigma-Aldrich®
Hexaphenylbenzol
Formel: C₄₂H₃₀
Molecular Weight: 534,7 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
MDL: MFCD00003057
CAS-Nummer: 992-04-1
EINECS: 213-591-7