4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

149934-25G 149934-3KG 149934-500G
SIAL149934-25GEA 54.4 EUR
SIAL149934-25G SIAL149934-3KG SIAL149934-500G
4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₉H₁₂O₃
MDL: MFCD00005927
CAS-Nummer: 19438-60-9
EINECS: 243-072-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR