3-(Diethylamino)-1-propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-(Diethylamino)propan-1-ol, 3-Diethylamino-1-propanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

149993-5G
SIAL149993-5GEA 41 EUR
SIAL149993-5G
3-(Diethylamino)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-(Diethylamino)-1-propanol
Formel: C₇H₁₇NO
Molecular Weight: 131,22 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8845 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002947
CAS-Nummer: 622-93-5
EINECS: 210-759-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR