9-Acridon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
9,10-Dihydro-9-oxoacridin, 9(10H)-Acridanone, Acridone, 9(10H)-Acridone, Acridin-9(10H)-one, 9-Acridone
MQ100
150215-1G
150215-5G
SIAL150215-1GEA
37.8
EUR
SIAL150215-1G
SIAL150215-5G
9-Acridon, Sigma-Aldrich®
9-Acridon
Formel:
C₁₃H₉NO Molecular Weight: 195.22 g/mol |
MDL:
MFCD00005019 CAS-Nummer: 578-95-0 EINECS: 209-434-7 |