5-Bromcytosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Amino-5-brom-2-pyrimidinol, 4-Amino-5-brom-2-hydroxypyrimidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
150649-1G
SIAL150649-1GEA
168
EUR
SIAL150649-1G
5-Bromcytosin, Sigma-Aldrich®
5-Bromcytosin
Formel:
C₄H₄BrN₃O Molecular Weight: 190 g/mol Schmelzpunkt: 240…243 °C |
MDL:
MFCD00056025 CAS-Nummer: 2240-25-7 EINECS: 218-806-8 |