Bismut(III)gallat basisch Hydrat ≥98% (durch komplexometrische Analyse, an Trockenmasse), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
15102-100G
SIAL15102-100GEA 39.9 EUR
SIAL15102-100G
Bismut(III)gallat basisch Hydrat ≥98% (durch komplexometrische Analyse, an Trockenmasse), Sigma-Aldrich®
Bismut(III)gallat basisch Hydrat
Formel: C₇H₅BiO₆·xH₂O
MDL: MFCD20441998
CAS-Nummer: 99-26-3
EINECS: 202-742-2