DL-3,4-Dihydroxymandelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyessigsäure, (±)-3,4-Dihydroxyphenylglykolsäure, (±)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
151610-500MG
SIAL151610-500MGEA 216 EUR
SIAL151610-500MG
DL-3,4-Dihydroxymandelsäure, Sigma-Aldrich®
DL-3,4-Dihydroxymandelsäure
Formel: C₈H₈O₅
Molecular Weight: 184,15 g/mol
Schmelzpunkt: 133…137 °C
MDL: MFCD00004231
CAS-Nummer: 14883-87-5
EINECS: 238-956-8