Essigsäure-[D4], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Ethansäure-D4

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

151785-10G 151785-25G 151785-50G 151785-5G
SIAL151785-10GEA 112 EUR
SIAL151785-10G SIAL151785-25G SIAL151785-50G SIAL151785-5G
Essigsäure-[D4], Sigma-Aldrich®
Essigsäure-[D4]
Formel: D₃CCOOD
Siedepunkt: 115,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051051
CAS-Nummer: 1186-52-3
EINECS: 214-693-4
UN: 2789
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR