Deuteriumoxid, Pulver

Lieferant: Merck

Synonyme: schweres Wasser, Wasser-D2

151882-10X1ML
SIAL151882-10X1MLEA 0 EUR
SIAL151882-10X1ML
Deuteriumoxid, Pulver
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
Molecular Weight: 20 g/mol
MDL: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay ≥98% (HPLC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR