Phenoxyaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Phenoxypropan-2-one
152021-5G
SIAL152021-5GEA 87.5 EUR
SIAL152021-5G
Phenoxyaceton, Sigma-Aldrich®
Phenoxyaceton
Formel: (C₆H₅)OCH₂C(O)CH₃
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 45…47 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,0852 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008767
CAS-Nummer: 621-87-4
EINECS: 210-712-5