1,1-Diphenylethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

152145-25G
SIAL152145-25GEA 139 EUR
SIAL152145-25G
1,1-Diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
1,1-Diphenylethanol
Formel: (C₆H₅)₂C(OH)CH₃
Siedepunkt: 328 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Dichte: 1,1059 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00004450
CAS-Nummer: 599-67-7
EINECS: 209-970-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aac38e8a7f15e5502ec6c99723e35e031186fa25&vid=aac38e8a7f15e5502ec6c99723e35e031186fa25&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR