(2-Formylphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

152153-25G
SIAL152153-25GEA 68.3 EUR
SIAL152153-25G
(2-Formylphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2-Formylphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄CHO)OCH₂COOH
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139…139,5 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003315
CAS-Nummer: 6280-80-4
EINECS: 228-480-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR