2,4-Dichlorbenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,3-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzol, 2,4-Dichlorbenzotrifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

152250-100G
SIAL152250-100GEA 91.7 EUR
SIAL152250-100G
2,4-Dichlorbenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molecular Weight: 215 g/mol
Siedepunkt: 193 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,4929 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000582
CAS-Nummer: 320-60-5
EINECS: 206-278-1
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR