5-Brom-2-thiophencarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
152625-100G
152625-25G
SIAL152625-100GEA
541
EUR
SIAL152625-100G
SIAL152625-25G
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS |
MDL:
MFCD00005432 CAS-Nummer: 4701-17-1 EINECS: 225-176-8 |