Bis(trimethylsilylmethyl)sulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
15264-5ML-F
SIAL15264-5ML-FEA 166 EUR
SIAL15264-5ML-F
Bis(trimethylsilylmethyl)sulfid, Sigma-Aldrich®
Bis(trimethylsilylmethyl)sulfid
Formel: C₈H₂₂SSi₂
MDL: MFCD00039797
CAS-Nummer: 4712-51-0