4-Brom-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

152692-100G 152692-25G 152692-5G
SIAL152692-100GEA 110 EUR
SIAL152692-100G SIAL152692-25G SIAL152692-5G
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6347 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000398
CAS-Nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR