2-Chlor-6-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

152730-25G
SIAL152730-25GEA 181 EUR
SIAL152730-25G
2-Chlor-6-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
Molecular Weight: 143.57 g/mol
Siedepunkt: 39…40 °C (0.3 mmHg)
Dichte: 1.207 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006265
CAS-Nummer: 17228-64-7
EINECS: 241-264-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR