2,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2,4-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2,4-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 2,4-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
152803-5G
SIAL152803-5GEA
26.2
EUR
SIAL152803-5G
2,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Molecular Weight: 213,49 g/mol |
MDL:
MFCD00012929 CAS-Nummer: 5446-18-4 EINECS: 226-659-6 |