3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3,4-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3,4-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
152811-25G
SIAL152811-25GEA
175
EUR
SIAL152811-25G
3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Molecular Weight: 213.49 g/mol |
MDL:
MFCD00012937 CAS-Nummer: 19763-90-7 EINECS: 243-278-0 |