1-Benzyl-4-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Benzylpiperidin-4-ol
152986-25G
SIAL152986-25GEA
79.3
EUR
SIAL152986-25G
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molecular Weight: 191,27 g/mol |
MDL:
MFCD00006503 CAS-Nummer: 4727-72-4 EINECS: 225-226-9 |