2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

153087-1L 153087-250ML
SIAL153087-1LEA 284 EUR
SIAL153087-1L SIAL153087-250ML
2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 0,921 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001443
CAS-Nummer: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR