2-Phenoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Carboxydiphenylether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

153176-5G
SIAL153176-5GEA 55.2 EUR
SIAL153176-5G
2-Phenoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Phenoxybenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molecular Weight: 214,22 g/mol
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Dichte: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002429
CAS-Nummer: 2243-42-7
EINECS: 218-811-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR