2'-Aminobenzophenon-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic Acid, 2-Anthraniloylbenzoic acid, 2-(2-Aminobenzoyl)benzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
153273-1G
SIAL153273-1GEA
57.8
EUR
SIAL153273-1G
2'-Aminobenzophenon-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
2'-Aminobenzophenon-2-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁NO₃ Molecular Weight: 241,2420 g/mol |
MDL:
MFCD00007715 CAS-Nummer: 1147-43-9 EINECS: 214-554-8 |