2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 2,6-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(2,6-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
153419-1G
SIAL153419-1GEA
54.5
EUR
SIAL153419-1G
2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Molecular Weight: 213.49 g/mol |
MDL:
MFCD00012930 CAS-Nummer: 50709-36-9 EINECS: 256-730-7 |