2-Fluorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(2-Fluorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2-Fluorphenylhydrazinhydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
153427-25G
SIAL153427-25GEA
80.4
EUR
SIAL153427-25G
2-Fluorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈ClFN₂ Molecular Weight: 162.59 g/mol |
MDL:
MFCD00012927 CAS-Nummer: 2924-15-4 EINECS: 220-885-9 |