2-Cyan-4-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Nitroanthranilonitril, 2-Amino-5-nitrobenzoesäurenitril, 2-Amino-5-nitrobenzonitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
153494-100G
SIAL153494-100GEA
36
EUR
SIAL153494-100G
2-Cyan-4-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
2-Cyan-4-nitroanilin
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molecular Weight: 163,14 g/mol Schmelzpunkt: 210 °C |
MDL:
MFCD00007362 CAS-Nummer: 17420-30-3 EINECS: 241-446-8 |