1-(Trimethylsilyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazol, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazol, N-(Trimethylsilyl)imidazol, TMSI
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
153583-25ML
153583-5ML
SIAL153583-25MLEA
121
EUR
SIAL153583-25ML
SIAL153583-5ML
1-(Trimethylsilyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Formel:
C₆H₁₂N₂Si Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 61 °C |
MDL:
MFCD00005280 CAS-Nummer: 18156-74-6 EINECS: 242-040-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...