2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4,6-Triphenoxy-s-triazin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
153664-10G
SIAL153664-10GEA
35.4
EUR
SIAL153664-10G
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine
Formel:
C₂₁H₁₅N₃O₃ Molecular Weight: 357,37 g/mol |
MDL:
MFCD00006048 CAS-Nummer: 1919-48-8 EINECS: 217-644-5 |