N-Boc-ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: t-boc-N-EDA
15369-1G 15369-25G 15369-5G
SIAL15369-1GEA 132 EUR
SIAL15369-1G SIAL15369-25G SIAL15369-5G
N-Boc-ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-Boc-ethylendiamin
Formel: C₇H₁₆N₂O₂
MDL: MFCD00191871
CAS-Nummer: 57260-73-8