Salicylaldehydethylether, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Ethoxybenzaldehyde

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

153729-25G
SIAL153729-25GEA 81.4 EUR
SIAL153729-25G
Salicylaldehydethylether, Sigma-Aldrich®
Salicylaldehydethylether
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20…22 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003316
CAS-Nummer: 613-69-4
EINECS: 210-349-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR