2-Adamantanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

153826-5G
SIAL153826-5GEA 38.3 EUR
SIAL153826-5G
2-Adamantanol, Sigma-Aldrich®
2-Adamantanol
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Schmelzpunkt: 299…303 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074744
CAS-Nummer: 700-57-2
EINECS: 211-846-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR