4-(2-Methyl-2-butanyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 4-(2-Methyl-2-butyl)phenol, 4-tert-Pentylphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
153842-5G
SIAL153842-5GEA
43
EUR
SIAL153842-5G
4-(2-Methyl-2-butanyl)phenol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Amylphenol
Formel:
C₁₁H₁₆O Molecular Weight: 164,25 g/mol |
MDL:
MFCD00002369 CAS-Nummer: 80-46-6 EINECS: 201-280-9 UN: 2430 ADR: 8,III |