(±)-4-Brom-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Bromo-α-methylbenzylamine, (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
154067-10G
SIAL154067-10GEA
66.5
EUR
SIAL154067-10G
(±)-4-Brom-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Brom-α-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀BrN Molecular Weight: 200,08 g/mol |
MDL:
MFCD00025548 CAS-Nummer: 24358-62-1 EINECS: 246-200-3 |