2-(4-Fluorphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Fluorphenethylalkohol, 2-(4-Fluorphenyl)ethylalkohol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

154172-10G
SIAL154172-10GEA 129 EUR
SIAL154172-10G
2-(4-Fluorphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Fluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140.16 g/mol
Siedepunkt: 59…61 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 1.137 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002898
CAS-Nummer: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR