4-Brom-o-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Amino-5-bromtoluol, 4-Brom-2-methylanilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

154253-25G
SIAL154253-25GEA 52.9 EUR
SIAL154253-25G
4-Brom-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-o-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55 °C
MDL: MFCD00007825
CAS-Nummer: 583-75-5
EINECS: 209-519-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR