5-Brom-o-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
154296-25G
SIAL154296-25GEA 62.9 EUR
SIAL154296-25G
5-Brom-o-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Brom-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117 °C
MDL: MFCD00003347
CAS-Nummer: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3