2,4-Dimethoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4-Dimethoxybenzoesäurenitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

154415-10G
SIAL154415-10GEA 45.8 EUR
SIAL154415-10G
2,4-Dimethoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163,18 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96,5 °C
MDL: MFCD00001786
CAS-Nummer: 4107-65-7
EINECS: 223-886-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR