3-Pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
15449-1G
SIAL15449-1GEA
40.4
EUR
SIAL15449-1G
3-Pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-Pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₂ Molecular Weight: 205,06 g/mol |
MDL:
MFCD03084758 CAS-Nummer: 329214-79-1 |