1-Methoxynaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Methyl-1-naphthylether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

154571-50G
SIAL154571-50GEA 169 EUR
SIAL154571-50G
1-Methoxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Methoxynaphthalin
Formel: C₁₁H₁₀O
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003924
CAS-Nummer: 2216-69-5
EINECS: 218-696-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR