Valeronitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pentansäurenitril, Valeriansäurenitril, 1-Cyanbutan, Pentannitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

155098-100G
SIAL155098-100GEA 62.4 EUR
SIAL155098-100G
Valeronitril, Sigma-Aldrich®
Valeronitril
Formel: C₅H₉N
Molecular Weight: 83,13 g/mol
Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –96 °C
Dichte: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
MDL: MFCD00001974
CAS-Nummer: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
Merck Index: 12,10043

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR