N(α)-Boc-L-tryptophan 99,0 TLC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Boc-Trp-OH
15512-5G-F
SIAL15512-5G-FEA
76.4
EUR
SIAL15512-5G-F
N(α)-Boc-L-tryptophan 99,0 TLC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
N(α)-Boc-L-tryptophan
Formel:
C₁₆H₂₀N₂O₄ Molecular Weight: 304.3 g/mol |
MDL:
MFCD00065595 CAS-Nummer: 13139-14-5 EINECS: 236-072-7 |