Chlorcyclopentan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cyclopentyl chloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

155136-100G
SIAL155136-100GEA 138 EUR
SIAL155136-100G
Chlorcyclopentan, Sigma-Aldrich®
Chlorcyclopentan
Formel: C₅H₉Cl
Molecular Weight: 104.58 g/mol
Siedepunkt: 114
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 1.0051 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001360
CAS-Nummer: 930-28-9
EINECS: 213-212-5
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR