1-Boc-piperidin-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
15518-5G
SIAL15518-5GEA
138
EUR
SIAL15518-5G
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Molecular Weight: 229,3 g/mol |
MDL:
MFCD00076999 CAS-Nummer: 84358-13-4 |