(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

155268-1G 155268-250MG 155268-5G
SIAL155268-1GEA 235 EUR
SIAL155268-1G SIAL155268-250MG SIAL155268-5G
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molecular Weight: 234.17 g/mol
MDL: MFCD00004184
CAS-Nummer: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR