Bor nicht kristallin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

15580-250G-F 15580-50G-F
SIAL15580-250G-FEA 709 EUR
SIAL15580-250G-F SIAL15580-50G-F
Bor nicht kristallin, Sigma-Aldrich®
Boron
Formel: B
Siedepunkt: 2550 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2000…2075 °C
Dichte: 3,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134034
CAS-Nummer: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
Merck Index: 12,01373

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR