2-Fluor-5-nitroanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

155853-25G
SIAL155853-25GEA 70.2 EUR
SIAL155853-25G
2-Fluor-5-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156,12 g/mol
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007652
CAS-Nummer: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR