4-Fluor-3-nitroanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

155861-100G 155861-25G
SIAL155861-100GEA 121 EUR
SIAL155861-100G SIAL155861-25G
4-Fluor-3-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-3-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156.12 g/mol
Schmelzpunkt: 96…98 °C
Dichte: 0.43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007833
CAS-Nummer: 364-76-1
EINECS: 206-665-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR