Methyl-3-nitrobenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Nitrobenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
155977-100G
SIAL155977-100GEA
63.5
EUR
SIAL155977-100G
Methyl-3-nitrobenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₇NO₄ Molecular Weight: 181,15 g/mol |
MDL:
MFCD00007250 CAS-Nummer: 618-95-1 EINECS: 210-574-6 |