2-Chlor-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Chloranthrachinon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

156299-250G
SIAL156299-250GEA 89.6 EUR
SIAL156299-250G
2-Chlor-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₇ClO₂
Molecular Weight: 242,66 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 207…210 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001227
CAS-Nummer: 131-09-9
EINECS: 205-010-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR