trans-Bicyclo[4.4.0]-1-decanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: trans-1-Decalone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

156655-1G
SIAL156655-1GEA 149 EUR
SIAL156655-1G
trans-Bicyclo[4.4.0]-1-decanon, Sigma-Aldrich®
trans-Bicyclo[4.4.0]-1-decanon
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34 °C
Dichte: 0,986 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 21370-71-8
EINECS: 244-352-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR